Biebricher Scharlachrot
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M78385699
MOLEM78385699EA 0 EUR InStock
MOLEM78385699
Biebricher Scharlachrot
Biebricher Scharlachrot
Formel: C₂₂H₁₄N₄Na₂O₇S₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003891
CAS-Nummer: 4196-99-0
EINECS: 224-084-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge