(3,4-Dimethoxyphenyl)essigsäure
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M80298319
MOLEM80298319EA 0 EUR InStock
MOLEM80298319
(3,4-Dimethoxyphenyl)essigsäure
(3,4-Dimethoxyphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
MW: 196.2 g/mol
Siedepunkt: 327
Melting Pt: 97…99 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004335
CAS-Nummer: 93-40-3
EINECS: 202-244-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge