L(+)-Ornithin Hydrochlorid
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M80879264
MOLEM80879264EA 0 EUR InStock
MOLEM80879264
L(+)-Ornithin Hydrochlorid
L(+)-Ornithin Hydrochlorid
Formel: C₅H₁₂N₂O₂·HCl
MW: 168.62 g/mol
MDL Number: MFCD00064562
CAS-Nummer: 3184-13-2
EINECS: 221-678-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge