5-Methylthiophen-2-carbaldehyd
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M80973270
MOLEM80973270EA 0 EUR InStock
MOLEM80973270
5-Methylthiophen-2-carbaldehyd
5-Methylthiophen-2-carbaldehyd
Formel: C₆H₆OS
MW: 126.18 g/mol
MDL Number: MFCD00005434
CAS-Nummer: 13679-70-4
EINECS: 237-178-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge