5-Methyl-2-thiophenboronsäure
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M81164883
MOLEM81164883EA 0 EUR InStock
MOLEM81164883
5-Methyl-2-thiophenboronsäure
5-Methyl-2-thiopheneboronic acid
Formel: C₅H₇BO₂S
MW: 141.99 g/mol
MDL Number: MFCD01318166
CAS-Nummer: 162607-20-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge