o-Kresolphthalein-Komplexon
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M82452467
MOLEM82452467EA 0 EUR InStock
MOLEM82452467
o-Kresolphthalein-Komplexon
o-Kresolphthalein-Komplexon
Formel: C₃₂H₃₂N₂O₁₂
MW: 636.62 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005911
CAS-Nummer: 2411-89-4
EINECS: 219-318-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge