1,4-Bis(diphenylphosphino)butan
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M82971615
MOLEM82971615EA 0 EUR InStock
MOLEM82971615
1,4-Bis(diphenylphosphino)butan
1,4-Bis(diphenylphosphino)butan
Formel: C₂₈H₂₈P₂
MW: 426.48 g/mol
Melting Pt: 195
Dichte: 1.23 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003051
CAS-Nummer: 7688-25-7
EINECS: 231-698-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge