2-Amino-2',5-dichlorbenzophenon
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M83820930
MOLEM83820930EA 0 EUR InStock
MOLEM83820930
2-Amino-2',5-dichlorbenzophenon
2-Amino-2',5-dichlorbenzophenon
Formel: C₁₃H₉Cl₂NO
Siedepunkt: 385 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 88…91 °C
MDL Number: MFCD00007840
CAS-Nummer: 2958-36-3
EINECS: 220-985-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge