1,3,5-Triazin
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M83926748
MOLEM83926748EA 0 EUR InStock
MOLEM83926748
1,3,5-Triazin
1,3,5-Triazine
Formel: C₃H₃N₃
MDL Number: MFCD00006044
CAS-Nummer: 290-87-9
EINECS: 206-028-1
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge