Benzalkoniumchlorid
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M84982516
MOLEM84982516EA 0 EUR InStock
MOLEM84982516
Benzalkoniumchlorid
Benzalkoniumchlorid
Formel: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
Melting Pt: 29…34 °C
Dichte: 0.98 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00145757
CAS-Nummer: 63449-41-2
EINECS: 264-151-6
UN: 2923
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge