5-(2-Bromphenyl)-1H-tetrazol
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M85598531
MOLEM85598531EA 0 EUR InStock
MOLEM85598531
5-(2-Bromphenyl)-1H-tetrazol
5-(2-Bromphenyl)-1H-tetrazol
Formel: C₇H₅BrN₄
Melting Pt: 183…184 °C
MDL Number: MFCD00151799
CAS-Nummer: 73096-42-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge