N-Methylethylamin
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M86123311
MOLEM86123311EA 0 EUR InStock
MOLEM86123311
N-Methylethylamin
N-Methylethylamin
Formel: C₃H₉N
Siedepunkt: 36…37 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,6893 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009030
CAS-Nummer: 624-78-2
EINECS: 210-862-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge