ω,4-Dibromacetophenon
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M87429637
MOLEM87429637EA 0 EUR InStock
MOLEM87429637
ω,4-Dibromacetophenon
ω,4-Dibromacetophenon
Formel: C₈H₆Br₂O
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 107…108 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000200
CAS-Nummer: 99-73-0
EINECS: 202-783-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01412
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge