Chlorphenolrot
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M88339115
MOLEM88339115EA 0 EUR InStock
MOLEM88339115
Chlorphenolrot
Chlorphenolrot
Formel: C₁₉H₁₂Cl₂O₅S
Melting Pt: ∼261 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005877
CAS-Nummer: 4430-20-0
EINECS: 224-619-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge