2',4'-Dichlor-5'-fluoracetophenon
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M89742438
MOLEM89742438EA 0 EUR InStock
MOLEM89742438
2',4'-Dichlor-5'-fluoracetophenon
2',4'-Dichlor-5'-fluoracetophenon
Formel: C₈H₅Cl₂FO
MW: 207.03 g/mol
MDL Number: MFCD00077499
CAS-Nummer: 704-10-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge