Nutrient pad sets
Lieferant: MÍLLER SCHMELZ
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1030 1090 1110 1120-0.45 1160 1180 1190 1200 1250 1260 1099 1155 4095 1035 1091 1145 1035-H-OM 1090H-OM 1035-H 1099-H 1110-H 1191-H 1010-H 1030-H 1040-H 1070-H 1090-H 1100-H 1120-H 1140-H 1160-H 1180-H 1200-H 1220-H 1260-H 1025-H 1040-H-OM 1115-H 1113-H 5039
391-3853EA 91 EUR InStock
391-3853 391-3859 391-3861 391-3862 391-3866 391-3868 391-3869 391-3870 391-3875 391-3876 MOLL1099 MOLL1155 MOLL4095 MOLL1035 MOLL1091 MOLL1145 MOLL1035-H-OM MOLL1090H-OM MOLL1035-H MOLL1099-H MOLL1110-H MOLL1191-H MOLL1010-H MOLL1030-H MOLL1040-H MOLL1070-H MOLL1090-H MOLL1100-H MOLL1120-H MOLL1140-H MOLL1160-H MOLL1180-H MOLL1200-H MOLL1220-H MOLL1260-H MOLL1025-H MOLL1040-H-OM MOLL1115-H MOLL1113-H MOLL5039
Nutrient pad sets
Medien für die Mikrobiologie Fertigmedien für die Mikrobiologie
Nutrient pad sets (NPS) are sterile dehydrated nutrient culture media that are ready for immediate use after addition of sterile water. They are made of biologically inert cellulose cardboard that serves as a substrate for the nutrient solution. Since it does not bind the nutrients either chemically or physically, the nutrient components are completely available for the growth of microorganisms. The composition of the various nutrient solutions used for the various NPS comply with the formulations specified in the relevant standards and regulations.
  • Storage at room temperature
  • Ready for immediate use after moistening
  • Easy handling
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..