Digitales Mikroskop, Panthera DL
Lieferant: MOTIC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1100403300061
MOTI1100403300061EA 2766 EUR InStock
MOTI1100403300061
Digitales Mikroskop, Panthera DL
Mikroskope
Dieses aufrechte Digitalmikroskop ist mit einer integrierten 4 MP WiFi-Kamera ausgestattet, mit der das Livebild unter Verwendung der kostenlosen MotiConnect App auf einem separaten Tablet betrachtet und aufgenommen werden kann.
  • Weitfeld-Brillenträger-Okulare mit Dioptrieneinstellung an beiden Okularen und Augenmuscheln
  • Rückwärts gerichteter Fünffach-Objektivrevolver mit Motic LightTracer (Intelligentes Licht-Management)
  • CCIS® Plan achromatische Objektive UC PL 4×, 10×, 40× (Feder), 100× (Feder/Öl)
  • Koaxialer Grob- und Feintrieb, Gängigkeit einstellbar
  • Kompakter eingebauter Kreuztisch mit niedrig positioniertem koaxialem, zahnstangenlosem Trieb und Objekthalter
  • Köhler-Beleuchtung mit austauschbarem LED- (3 W) und Halogen- (6 V/30 W) Leuchtmittel
Motic LightTracer-System: Kombiniert einen codierten Objektivrevolver mit einem digitalen Helligkeitsregler und speichert die Beleuchtungseinstellung für jedes Objektiv, sodass die Helligkeit nicht erneut angepasst werden muss.
Livebild-Modus / Wi-Fi-Datenübertragung – 1920×1080 Pixel (Full HD)
Livebild-Modus Ethernet-Datenübertragung – 1920×1080 Pixel (Full HD)
Lieferumfang: Wird gebrauchsfertig mit Okularen, Objektiven, Netzkabel, Blaufilter, Immersionsöl (5 ml), Inbusschlüssel, Vinyl-Staubschutzhülle, HAL-Leuchtmittel und LED-Modul, Software Motic Images Plus 3.0 für Windows, OSX und Linux, MotiConnect App für iOS und Android sowie Kalibriermaßstab geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge