Digitalkameras, Moticam® plus
Lieferant: MOTIC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1100600100791
MOTI1100600100791EA 0 EUR InStock
MOTI1100600100791
Digitalkameras, Moticam® plus
Kameras
Die Moticam plus Kameras bieten hochauflösende Echtzeitbilder.
  • Wählbare Vorschauauflösung für eine schnellere Bildrate
  • Progressiver Scan-Modus, Datenübertragung, gute Reaktionszeit
  • TWAIN, SDK sowie Geräte mit Direct Show-Treiber, Aufzeichnung in JPEG-, TIFF- oder BMP-Formaten
Ein für alle Mikroskope in Industrie-, Ausbildungs- und klinischen Anwendungen passendes All-in-One-Design.
Lieferumfang: Wird mit CS-Ringadapter, fokussierbarer Linse (12 mm), Ø 30 mm- und 38 mm-Okularadapter, Kalibrierplatte, USB-Kabel, Makro-Objektiv und Makro-Rohr geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge