USB-Kamera, Moticam® S20
Lieferant: MOTIC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1100600101401
MOTI1100600101401EA 1165 EUR InStock
MOTI1100600101401
USB-Kamera, Moticam® S20
Kameras
Hochwertige sCMOS-USB-Kamera Moticam S20 für ein ultimatives Bildgebungsergebnis in der Mikroskopie.
  • Schnelle Bildraten
  • sCMOS-Sensoren
  • Hintergrundbeleuchtete-Sensortechnologie
  • USB 3.1-Schnittstelle
  • Motic Images Plus 3.0-Software
Maximale Details - Wenn es um die maximale Auflösung für Ansicht oder Druck geht, wenn Ihnen die Auflösung der Ansicht oder des Druckes grundsätzlich wichtig ist, die Moticam S20 ist Ihre Lösung.
Bestellinformation: Separat erhältlich – C-Mount-Adapter nicht im Lieferumfang enthalten, kann in der selben Marke wie Ihr Mikroskop, kompatibel mit Ihrem Mikroskopmodell und passend für die Größe des Chips Ihrer Moticam erworben werden.
Lieferumfang: Inklusive CS-Ring-Adapter, USB 3.1-Kabel, Motic 4-Punkt-Kalibrierungsplatte, Motic Images Plus 3.0 für Windows/OSX/Linux.
Achtung! Bitte beachten: Minimale Computeranforderungen: 2 GHz dualcore; RAM-Speicher 2 GB; Videospeicher min. 512 MB.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge