Moticam 1080n int Ausschlielich Einsetzbar fr Mikroskope der ba serie Sensor: cmos Sensorgre: 1/2,8 Auflsung: 6mp (3264x1836) Livebild: fullhd (1920x1080)Ausgang: USB 2.0, HDMI 1080p UND SD ka 1 * 1 ST
Lieferant: MOTIC
Moticam 1080n int Ausschlielich Einsetzbar fr Mikroskope der ba serie Sensor: cmos Sensorgre: 1/2,8 Auflsung: 6mp (3264x1836) Livebild: fullhd (1920x1080)Ausgang: USB 2.0, HDMI 1080p UND SD ka 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Moticam 1080n int Ausschließlich Einsetzbar für Mikroskope der ba serie Sensor: cmos Sensorgröße: 1/2,8 Auflösung: 6mp (3264x1836) Livebild: fullhd (1920x1080)Ausgang: USB 2.0, HDMI 1080p UND SD ka 1 * 1 ST MOTI1100600101681 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 1100600101681
Lokale Artikelnummer:: MOTI1100600101681
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder