Metallurgische Mikroskope, BA310 MET
Lieferant: MOTIC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1100100402042 1100100402141 1100100402501 1100100402511 1100100402603 1101000201982 1101001704392 1101001704402 1101001704512 1101001704601 1101001704611 1101001704621 1101001704631 1101001901609 1101002402431 1100100402521
630-2689EA 3946 EUR InStock
630-2689 630-2690 MOTI1100100402501 MOTI1100100402511 630-2605 MOTI1101000201982 MOTI1101001704392 MOTI1101001704402 MOTI1101001704512 MOTI1101001704601 MOTI1101001704611 MOTI1101001704621 MOTI1101001704631 MOTI1101001901609 630-2044 MOTI1100100402521
Metallurgische Mikroskope, BA310 MET
Mikroskope
Diese metallurgischen Mikroskope wurden für den industriellen Markt entwickelt.
  • High quality glass objectives enabling improved contrast and image quality
  • Flexible focus dedicated to large samples
  • Various lighting options for incident and/or transmitted light
Sie sind für die Verwendung in Unterrichtsräumen für Ingenieure und Materialspezialisten geeignet.
HINWEIS: Für eine erhöhte Leuchtkraft ist der Austausch der Halogenbirne durch ein LED-Modul möglich.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge