fupumpe standard aus pp mit auslaufbogen mit universalstopfen aus weich-pvc, passend fr behlterffnung 30-70 mm max. eintauchti efe: 900 mm, tauchrohr passt sich der behltertiefe an max. frderleistung: 30 (l/min), rohr-: 22 mm 1 * 1 ST
Lieferant: MSG
fupumpe standard aus pp mit auslaufbogen mit universalstopfen aus weich-pvc, passend fr behlterffnung 30-70 mm max. eintauchti efe: 900 mm, tauchrohr passt sich der behltertiefe an max. frderleistung: 30 (l/min), rohr-: 22 mm 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
fußpumpe standard aus pp mit auslaufbogen mit universalstopfen aus weich-pvc, passend für behälteröffnung ø 30-70 mm max. eintauchti efe: 900 mm, tauchrohr passt sich der behältertiefe an max. förderleistung: 30 (l/min), rohr-ø: 22 mm 1 * 1 ST MSGA16884 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 16884
Lokale Artikelnummer:: MSGA16884
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder