gewindeadapterset fr behlterpumpe 16840 bestehend aus: adapter auen/auen, 2 grob mauser - 64 mm (bsi), grn adapter auen/au en, 2 grob trisure - 64 mm (bsi), braun adapter auen/auen, 2 bsp - 64 mm (bsi), blau adapter auen/innen, 64 mm 1 * 1 ST
Lieferant: MSG
gewindeadapterset fr behlterpumpe 16840 bestehend aus: adapter auen/auen, 2 grob mauser - 64 mm (bsi), grn adapter auen/au en, 2 grob trisure - 64 mm (bsi), braun adapter auen/auen, 2 bsp - 64 mm (bsi), blau adapter auen/innen, 64 mm 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
gewindeadapterset für behälterpumpe 16840 bestehend aus: •adapter außen/außen, 2 grob mauser - 64 mm (bsi), grün •adapter außen/auß en, 2 grob trisure - 64 mm (bsi), braun •adapter außen/außen, 2 bsp - 64 mm (bsi), blau •adapter außen/innen, 64 mm 1 * 1 ST MSGA16896 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 16896
Lokale Artikelnummer:: MSGA16896
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder