fasspumpe aus pp mit auslaufbogen fr fsser und tanks von 60 - 1000 liter fassverschraubung als zubehr eintauchtiefe: 1000 mm (stu fenlos verstellbar) frderleistung: 0,3 (l/hub) rohr-: 32 mm 1 * 1 ST
Lieferant: MSG
fasspumpe aus pp mit auslaufbogen fr fsser und tanks von 60 - 1000 liter fassverschraubung als zubehr eintauchtiefe: 1000 mm (stu fenlos verstellbar) frderleistung: 0,3 (l/hub) rohr-: 32 mm 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
fasspumpe aus pp mit auslaufbogen für fässer und tanks von 60 - 1000 liter fassverschraubung als zubehör eintauchtiefe: 1000 mm (stu fenlos verstellbar) förderleistung: 0,3 (l/hub) rohr-ø: 32 mm 1 * 1 ST MSGA18954 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 18954
Lokale Artikelnummer:: MSGA18954
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder