kippwagen aus polyethylen rot, typ kg fahrbar mit rollen aus polyamid, rollen- 200/125 mm (fahr- lenkrollen) traglast: 250 kg/gesam t, schttkanthhe: 670 mm, volumen (liter): 1000 liter abmessungen b x t x h (mm): 1170 x 1590 x 1100 1 * 1 ST
Lieferant: MSG
kippwagen aus polyethylen rot, typ kg fahrbar mit rollen aus polyamid, rollen- 200/125 mm (fahr- lenkrollen) traglast: 250 kg/gesam t, schttkanthhe: 670 mm, volumen (liter): 1000 liter abmessungen b x t x h (mm): 1170 x 1590 x 1100 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
kippwagen aus polyethylen rot, typ kg fahrbar mit rollen aus polyamid, rollen-ø 200/125 mm (fahr- lenkrollen) traglast: 250 kg/gesam t, schüttkanthöhe: 670 mm, volumen (liter): 1000 liter abmessungen b x t x h (mm): 1170 x 1590 x 1100 1 * 1 ST MSGA23076 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 23076
Lokale Artikelnummer:: MSGA23076
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder