sicherheits-lager-/transportkanne 2 liter mit schraubverschluss, gegen verlust gesichert verzinkt und pulverlackiert ral 1003 (gelb) behlter mit handgriff, herausnehmbare flammsperre, schutzleiste zum innerbetrieblichen transport und lagerung abmes 1 * 1 ST
Lieferant: MSG
sicherheits-lager-/transportkanne 2 liter mit schraubverschluss, gegen verlust gesichert verzinkt und pulverlackiert ral 1003 (gelb) behlter mit handgriff, herausnehmbare flammsperre, schutzleiste zum innerbetrieblichen transport und lagerung abmes 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
sicherheits-lager-/transportkanne 2 liter mit schraubverschluss, gegen verlust gesichert verzinkt und pulverlackiert ral 1003 (gelb) behälter mit handgriff, herausnehmbare flammsperre, schutzleiste zum innerbetrieblichen transport und lagerung abmes 1 * 1 ST MSGA23130 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 23130
Lokale Artikelnummer:: MSGA23130
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder