gefahrstoffregal verzinkt typ reg 1344 anbauregal lagerung wassergefhrdender und entzndbarer flssigkeiten 3 gitterroste, 1 auffan gwanne mit auffangvolumen 20 liter fachlast b.g.v.l.je lagerebne: 200 kg bxtxh (mm): 1310x440x2000 zerlegte anlieferu 1 * 1 ST
Lieferant: MSG
gefahrstoffregal verzinkt typ reg 1344 anbauregal lagerung wassergefhrdender und entzndbarer flssigkeiten 3 gitterroste, 1 auffan gwanne mit auffangvolumen 20 liter fachlast b.g.v.l.je lagerebne: 200 kg bxtxh (mm): 1310x440x2000 zerlegte anlieferu 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
gefahrstoffregal verzinkt typ reg 1344 anbauregal lagerung wassergefährdender und entzündbarer flüssigkeiten 3 gitterroste, 1 auffan gwanne mit auffangvolumen 20 liter fachlast b.g.v.l.je lagerebne: 200 kg bxtxh (mm): 1310x440x2000 zerlegte anlieferu 1 * 1 ST MSGA27842 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 27842
Lokale Artikelnummer:: MSGA27842
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder