chemikalienschrank, hochschrank mit flgeltr(en) m. festem glasausschnitt, modell-linie c-line, modellgruppe cs-classic-g, modell c s.195.081.wdfw abmessungen: auen: bxtxh (mm) 810 x 520 x 1950 innen: bxtxh (mm) 751 x 493 x 1835 korpus: ral 7016, s 1 * 1 ST
Lieferant: MSG
chemikalienschrank, hochschrank mit flgeltr(en) m. festem glasausschnitt, modell-linie c-line, modellgruppe cs-classic-g, modell c s.195.081.wdfw abmessungen: auen: bxtxh (mm) 810 x 520 x 1950 innen: bxtxh (mm) 751 x 493 x 1835 korpus: ral 7016, s 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
chemikalienschrank, hochschrank mit flügeltür(en) m. festem glasausschnitt, modell-linie c-line, modellgruppe cs-classic-g, modell c s.195.081.wdfw abmessungen: außen: bxtxh (mm) 810 x 520 x 1950 innen: bxtxh (mm) 751 x 493 x 1835 korpus: ral 7016, s 1 * 1 ST MSGA30533041 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 30533041
Lokale Artikelnummer:: MSGA30533041
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Bitte kontaktieren Sie den VWR Kundenservice.
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..