fachboden standard, stahlblech, pulverbeschichtet glatt, ral 7035 lichtgrau tragkraft bei gleichm. vert. last (kg): 75 fr hochschr nke mit einer breite von 1000 mm fr modell(e): god 1 * 1 ST
Lieferant: MSG
fachboden standard, stahlblech, pulverbeschichtet glatt, ral 7035 lichtgrau tragkraft bei gleichm. vert. last (kg): 75 fr hochschr nke mit einer breite von 1000 mm fr modell(e): god 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
fachboden standard, stahlblech, pulverbeschichtet glatt, ral 7035 lichtgrau tragkraft bei gleichm. vert. last (kg): 75 für hochschrä nke mit einer breite von 1000 mm für modell(e): god 1 * 1 ST MSGA30699 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 30699
Lokale Artikelnummer:: MSGA30699
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder