Gefahrstoffarbeitsplatz mit Frischluftschleier, ohne Arbeitsflche Lufttechnische Prfung nach DIN EN 14175-3 (5.4.4) Zu- und Abluftberwachung mit Kontrollanzeige (optischer und akustischer Alarm) , Innenbeleuchtung blendfrei angeordnet (LED 4000 K 1 * 1 ST
Lieferant: MSG
Gefahrstoffarbeitsplatz mit Frischluftschleier, ohne Arbeitsflche Lufttechnische Prfung nach DIN EN 14175-3 (5.4.4) Zu- und Abluftberwachung mit Kontrollanzeige (optischer und akustischer Alarm) , Innenbeleuchtung blendfrei angeordnet (LED 4000 K 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Gefahrstoffarbeitsplatz mit Frischluftschleier, ohne Arbeitsfläche Lufttechnische Prüfung nach DIN EN 14175-3 (5.4.4) Zu- und Abluftüberwachung mit Kontrollanzeige (optischer und akustischer Alarm) , Innenbeleuchtung blendfrei angeordnet (LED 4000 K 1 * 1 ST MSGA40564 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 40564
Lokale Artikelnummer:: MSGA40564
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..