Gefahrstoffarbeitsplatz mit Frischluftschleier, ohne Arbeitsflche Lufttechnische Prfung nach DIN EN 14175-3 (5.4.4) Zu- und Abluftberwachung mit Kontrollanzeige (optischer und akustischer Alarm) , Innenbeleuchtung blendfrei angeordnet (LED 4000 K 1 * 1 ST
Lieferant: MSG
Gefahrstoffarbeitsplatz mit Frischluftschleier, ohne Arbeitsflche Lufttechnische Prfung nach DIN EN 14175-3 (5.4.4) Zu- und Abluftberwachung mit Kontrollanzeige (optischer und akustischer Alarm) , Innenbeleuchtung blendfrei angeordnet (LED 4000 K 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Gefahrstoffarbeitsplatz mit Frischluftschleier, ohne Arbeitsfläche Lufttechnische Prüfung nach DIN EN 14175-3 (5.4.4) Zu- und Abluftüberwachung mit Kontrollanzeige (optischer und akustischer Alarm) , Innenbeleuchtung blendfrei angeordnet (LED 4000 K 1 * 1 ST MSGA40573 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 40573
Lokale Artikelnummer:: MSGA40573
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder