Untergestell, pulverbeschichteter Stahl, RAL 7035 Lichtgrau fr Gefahrstoffarbeitspltze mit einer Breite von 900 mm mit einer Tiefe von 750/850 mm, fr Modell(e): GAP Ausfhrung: Ausfhrung SI - sitzend (justierbar +30/-10 mm) Abmessungen BxTxH 1 * 1 ST
Lieferant: MSG
Untergestell, pulverbeschichteter Stahl, RAL 7035 Lichtgrau fr Gefahrstoffarbeitspltze mit einer Breite von 900 mm mit einer Tiefe von 750/850 mm, fr Modell(e): GAP Ausfhrung: Ausfhrung SI - sitzend (justierbar +30/-10 mm) Abmessungen BxTxH 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Untergestell, pulverbeschichteter Stahl, RAL 7035 Lichtgrau für Gefahrstoffarbeitsplätze mit einer Breite von 900 mm mit einer Tiefe von 750/850 mm, für Modell(e): GAP Ausführung: Ausführung SI - sitzend (justierbar +30/-10 mm) Abmessungen B x T x H 1 * 1 ST MSGA41055 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 41055
Lokale Artikelnummer:: MSGA41055
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder