Ersatzlampe Halogen 5V 1 Stk 47,50 47,50 101 Halogenersatzlampe 5V/7W Betriebszeit 1500 h Wellenlngenbereich: ca. 400 - 2500 nm Fr LS-HD2 1 * 1 ST
Lieferant: MARKET SOURCE PART PROCESS
Ersatzlampe Halogen 5V 1 Stk 47,50 47,50 101 Halogenersatzlampe 5V/7W Betriebszeit 1500 h Wellenlngenbereich: ca. 400 - 2500 nm Fr LS-HD2 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Ersatzlampe Halogen 5V 1 Stk 47,50 47,50 101 Halogenersatzlampe 5V/7W Betriebszeit 1500 h Wellenlängenbereich: ca. 400 - 2500 nm Für LS-HD2 1 * 1 ST MSPP11-0210030-00 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 11-0210030-00
Lokale Artikelnummer:: MSPP11-0210030-00
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder