Luer-Lock-Schlauchadapter (weiblich) fr weiche Schluche System: RCT-VP-1800-FTL, Schlauch Innen-: 3/16 Zoll, Schlauch InnenDM: 4,8 mm, Werkstoff: PP, Einheit: 10 Stck 1 * 10 ST
Lieferant: MARKET SOURCE PART PROCESS
Luer-Lock-Schlauchadapter (weiblich) fr weiche Schluche System: RCT-VP-1800-FTL, Schlauch Innen-: 3/16 Zoll, Schlauch InnenDM: 4,8 mm, Werkstoff: PP, Einheit: 10 Stck 1 * 10 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Luer-Lock-Schlauchadapter (weiblich) für weiche Schläuche System: RCT®-VP-1800-FTL, Schlauch Innen-Ø: 3/16 Zoll, Schlauch InnenDM: 4,8 mm, Werkstoff: PP, Einheit: 10 Stück 1 * 10 ST MSPP15774 1 * 10 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 15774
Lokale Artikelnummer:: MSPP15774
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder