Kupfer(II)oxid
Lieferant: MARKET SOURCE PART PROCESS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
050010039.0250 200009554
XXXX050010039.0250EA 0 EUR InStock
XXXX050010039.0250 MSPP200009554
Kupfer(II)oxid
Kupfer(II)oxid
Formel: CuO
MW: 79.55 g/mol
Siedepunkt: 2000
Melting Pt: 1326
Dichte: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010979
CAS-Nummer: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02674
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge