IncuCyte Zytotox-Grn-Reagenz: Besteht aus 5 Flschchen mit Reagenz (5 L) mit 1mM Mix-and-Read-Reagenz in DMSO, das 100-200 Tests im 96-Well-Format durchfhren kann.Reagent in DMSO capable of performing 100-200 tests in 96-well format. 1 * 5 Vial
Lieferant: MARKET SOURCE PART PROCESS
IncuCyte Zytotox-Grn-Reagenz: Besteht aus 5 Flschchen mit Reagenz (5 L) mit 1mM Mix-and-Read-Reagenz in DMSO, das 100-200 Tests im 96-Well-Format durchfhren kann.Reagent in DMSO capable of performing 100-200 tests in 96-well format. 1 * 5 Vial
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
IncuCyte™ Zytotox-Grün-Reagenz: Besteht aus 5 Fläschchen mit Reagenz (5 μL) mit 1mM Mix-and-Read-Reagenz in DMSO, das 100-200 Tests im 96-Well-Format durchführen kann.Reagent in DMSO capable of performing 100-200 tests in 96-well format. 1 * 5 Vial MSPP4633 1 * 5 Vial
Hersteller-Artikelnummer:: 4633
Lokale Artikelnummer:: MSPP4633
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder