- Isoliermanschette fr Autoklaven, Oberteil und Verschluschraube - Betriebstemp. 300C - ID = 82,5 mm - Hhe: ca. 70 mm - Textilglasisoliert - Deckmaterial: Glasgewebe Alu-kaschiert - Innenmaterial: Galsgewebe - Isolation : 30 mm - Klett/Flauschver 1 * 1 ST
Lieferant: MARKET SOURCE PART PROCESS
- Isoliermanschette fr Autoklaven, Oberteil und Verschluschraube - Betriebstemp. 300C - ID = 82,5 mm - Hhe: ca. 70 mm - Textilglasisoliert - Deckmaterial: Glasgewebe Alu-kaschiert - Innenmaterial: Galsgewebe - Isolation : 30 mm - Klett/Flauschver 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
- Isoliermanschette für Autoklaven, Oberteil und Verschlußschraube - Betriebstemp. 300°C - ID = 82,5 mm - Höhe: ca. 70 mm - Textilglasisoliert - Deckmaterial: Glasgewebe Alu-kaschiert - Innenmaterial: Galsgewebe - Isolation : 30 mm - Klett/Flauschver 1 * 1 ST MSPP5.130025 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 5.130025
Lokale Artikelnummer:: MSPP5.130025
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder