TRU-500 Winchester konfektioniertes HF-Kabel Frequenzbereich: DC - 6 GHz fr das Kabel resultierender Frequenzbereich abhngig vom gewhlten Steckverbinder Kabellnge: 3,5 m Konnektoren: 7/16 (m) - 7/16 (m) 90 1 * 1 ST
Lieferant: MARKET SOURCE PART PROCESS
TRU-500 Winchester konfektioniertes HF-Kabel Frequenzbereich: DC - 6 GHz fr das Kabel resultierender Frequenzbereich abhngig vom gewhlten Steckverbinder Kabellnge: 3,5 m Konnektoren: 7/16 (m) - 7/16 (m) 90 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
TRU-500 Winchester konfektioniertes HF-Kabel Frequenzbereich: DC - 6 GHz für das Kabel resultierender Frequenzbereich abhängig vom gewählten Steckverbinder Kabellänge: 3,5 m Konnektoren: 7/16 (m) - 7/16 (m) 90° 1 * 1 ST MSPP50B1363035MARM 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 50B1363035MARM
Lokale Artikelnummer:: MSPP50B1363035MARM
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder