Ammoniumeisen(II)sulfat 0.05 mol/l (0.05 N) in wässriger Lösung
Lieferant: MARKET SOURCE PART PROCESS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
80010675.1000 80010675.2500
MSPP80010675.1000EA 0 EUR InStock
MSPP80010675.1000 XXXX80010675.2500
Ammoniumeisen(II)sulfat 0.05 mol/l (0.05 N) in wässriger Lösung
Ammoniumeisen(II)sulfat
Formel: H₈FeN₂O₈S₂
MW: 284.05 g/mol
Melting Pt: 100
Dichte: 1.86
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051039
CAS-Nummer: 10045-89-3
EINECS: 233-151-8
Merck Index: 12,00552
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge