Anschlusskabel mit Buchse 3 m PUR-Kabel M12 Steckverbindung IP 65 IP 67 IP 68 IP 69K Umgebungstemperatur -25...90 C 1 * 1 ST
Lieferant: MARKET SOURCE PART PROCESS
Anschlusskabel mit Buchse 3 m PUR-Kabel M12 Steckverbindung IP 65 IP 67 IP 68 IP 69K Umgebungstemperatur -25...90 C 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Anschlusskabel mit Buchse 3 m PUR-Kabel M12 Steckverbindung IP 65 IP 67 IP 68 IP 69K Umgebungstemperatur -25...90 °C 1 * 1 ST MSPPEVC349 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: EVC349
Lokale Artikelnummer:: MSPPEVC349
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder