Laserschutzbrille Fassung F22, Filter P1F01, nnovative berbrille, klappbare Bgel Tageslichttransmission: ca. 35 % Farbe: Magenta 180-315 D LB5 + R LB4 (OD5+) >315-375 D LB4 + R LB5 (OD5+) >375-390 DR LB3 (OD3+) 730-<755 DIR LB4 (OD4+) 755-840 DR LB 1 * 1 ST
Lieferant: MARKET SOURCE PART PROCESS
Laserschutzbrille Fassung F22, Filter P1F01, nnovative berbrille, klappbare Bgel Tageslichttransmission: ca. 35 % Farbe: Magenta 180-315 D LB5 + R LB4 (OD5+) >315-375 D LB4 + R LB5 (OD5+) >375-390 DR LB3 (OD3+) 730-<755 DIR LB4 (OD4+) 755-840 DR LB 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Laserschutzbrille Fassung F22, Filter P1F01, nnovative Überbrille, klappbare Bügel Tageslichttransmission: ca. 35 % Farbe: Magenta 180-315 D LB5 + R LB4 (OD5+) >315-375 D LB4 + R LB5 (OD5+) >375-390 DR LB3 (OD3+) 730-<755 DIR LB4 (OD4+) 755-840 DR LB 1 * 1 ST MSPPF22P1F011003 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: F22P1F011003
Lokale Artikelnummer:: MSPPF22P1F011003
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder