Bereichsabtastende-Kamera 2472 x 2064 MP, Sony IMX547, CMOS Global shutter, 1/1.8 , Color, 1 GigE, POE, C-Mou 1 * 1 ST
Lieferant: MARKET SOURCE PART PROCESS
Bereichsabtastende-Kamera 2472 x 2064 MP, Sony IMX547, CMOS Global shutter, 1/1.8 , Color, 1 GigE, POE, C-Mou 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Bereichsabtastende-Kamera 2472 x 2064 MP, Sony IMX547, CMOS Global shutter, 1/1.8 , Color, 1 GigE, POE, C-Mou 1 * 1 ST MSPPITA51-GC-20C 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: ITA51-GC-20C
Lokale Artikelnummer:: MSPPITA51-GC-20C
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder