Siliconschlauch,(IDxWand) 1,5x0,75mm, transparent Toleranz: DIN ISO 3302-1 E1, NGP60T, platinvernetzt, ca. 60 +/- 5 Shore A, Spezifisches Gewicht ca. 1,20 g/cm , Temperaturbestndigkeit -40C bis 200C, 1VE = 1m 1 * 1 m
Lieferant: MARKET SOURCE PART PROCESS
Siliconschlauch,(IDxWand) 1,5x0,75mm, transparent Toleranz: DIN ISO 3302-1 E1, NGP60T, platinvernetzt, ca. 60 +/- 5 Shore A, Spezifisches Gewicht ca. 1,20 g/cm , Temperaturbestndigkeit -40C bis 200C, 1VE = 1m 1 * 1 m
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Siliconschlauch,(IDxWand) Ø 1,5x0,75mm, transparent Toleranz: DIN ISO 3302-1 E1, NGP60T, platinvernetzt, ca. 60 +/- 5 Shore A, Spezifisches Gewicht ca. 1,20 g/cm , Temperaturbeständigkeit -40°C bis 200°C, 1VE = 1m 1 * 1 m MSPPSISC75NGP60T-2 1 * 1 m
Hersteller-Artikelnummer:: SISC75NGP60T-2
Lokale Artikelnummer:: MSPPSISC75NGP60T-2
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder