6-Brom-1-hexanol
Lieferant: MARKET SOURCE PART PROCESS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
ST01360-1KG
MSPPST01360-1KGEA 0 EUR InStock
MSPPST01360-1KG
6-Brom-1-hexanol
6-Brom-1-hexanol
Formel: BrH₂C(CH₂)₄CH₂OH
MW: 181.07 g/mol
Siedepunkt: 105
Dichte: 1.3838 g/cm³ (24 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002983
CAS-Nummer: 4286-55-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge