Lagereinheit mit sechs Schubladenfächern, PM
Lieferant: MULTIROIR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
31104
MULC31104EA 227 EUR InStock
MULC31104
Lagereinheit mit sechs Schubladenfächern, PM
Möbel Lagerschränke
Entdecken Sie den Block mit sechs Schubladen, Modell PM, ideal für den Einsatz im Labor.
  • Sechs Schubladenfächer in gemischten Farben
  • Aus schlagfestem Polystyrol gefertigt
  • Integrierter Griff an jedem Fach
  • Schubladenfächer können übereinander gestapelt werden
Die kleine Lagereinheit mit sechs Schubladenfächern ist vollständig aus schlagfestem Polystyrol gefertigt. Die Schubladen sind herausnehmbar und können als Präparationsfächer verwendet werden. Sie können auch sicher übereinander gestapelt werden.
Diese leichte und robuste Schubladeneinheit eignet sich für den Einsatz im Labor zur Präparation von Elementen oder zur Lagerung von Materialien.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge