Mehrzweckwagen
Lieferant: MULTIROIR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
65007HS808E 65005HS808E3 65006HS808A3 65003HS808LE 65001HS808LE3 65002HS808LA3 GX032D GX032C
216-2231EA 404 EUR InStock
216-2231 216-2232 216-2234 216-2235 216-2236 216-2238 MULCGX032D MULCGX032C
Mehrzweckwagen
Transportwagen
Diese vielfältig einsetzbaren Transportwagen sind für einen intensiven Gebrauch ausgelegt. Sie bestehen aus einem Aluminiumrahmen mit robusten Polypropylen-Ablagen.
  • In grau oder schwarz
  • Ausführungen mit 2 oder 3 Etagen
  • Außergewöhnliche Tragfähigkeit: 80 kg pro Ablage und 250 kg pro Wagen
  • 4 Rollen mit Kugellager und 100 mm Durchmesser, 2 davon mit Bremse
Die Transportwagen sind leicht, einfach zu handhaben und äußerst robust.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge