Weithalsflaschen, mit Schraubkappe
Lieferant: MURRAY S
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
CO120UC72
MURRCO120UC72EA 145 EUR InStock
MURRCO120UC72
Weithalsflaschen, mit Schraubkappe
Flaschen Glasflaschen
Klarglas, mit schwarzem Bakelit-Verschluss
  • Schraubverschluss mit Parrafin Versiegelung Gute Chemikalienbeständigkeit Extra weite Öffnung für einfaches Füllen und Leeren
Einsetzbar für alle Anwendungen mit pastösen oder pulverförmigen Materialien sowie Flüssigkeiten
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge