Cetrimoniumbromid ≥98,0%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
N121-07EA 0 EUR InStock
N121-07
Cetrimoniumbromid ≥98,0%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Cetrimoniumbromid
Formel: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
MW: 364.45 g/mol
Melting Pt: 237…243 °C
Flash-Pt: 244 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011772
CAS-Nummer: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02034
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use >= 98.0 %
Assay (C₁₉H₄₂BrN) ≥98.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
Residue after Ignition ≤0.10 %
Appearance Passes Test
Identification (by IR) Passes Test
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge