VWR®, Agarose RA™
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
N605-100GEA 293 EUR InStock
N605-100G N605-1KG N605-250G N605-500G
VWR®, Agarose RA™
Elektrophorese-Gele Agarose und Acrylamid
Agarose RA™ ist eine Agarose für allgemeine Anwendungen, die gute Separationsergebnisse liefert und zugleich kostengünstig ist. Sie wurde speziell für schnelle Überprüfungen von PCR-Produkten, Plasmid-Präparaten, Screening und Klonierung entwickelt.
  • Ideale Agarose bei hohem Durchsatz
  • Hohe Auflösung
  • Einfache Zubereitung
  • Hervorragende Sensitivität
Agarose™ RA bietet eine hohe Auflösung, einfache Zubereitung, niedrige EEO und ausgezeichnete Sensitivität mit niedrigem Hintergrund. Für Rückgewinnung- und Blotting-Anwendungen wird Agarose I empfohlen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..