Neutralrot -Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
N6264-50ML
N6264-50MLEA 141 EUR InStock
N6264-50ML
Neutralrot -Lösung, Sigma-Aldrich®
Neutralrot
Used as a red nuclear counterstain in various cytochemical procedures.
Formel: C₁₅H₁₇ClN₄
MW: 288.78 g/mol
Melting Pt: 290
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012651
CAS-Nummer: 553-24-2
Merck Index: 12,06571
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a45ed674ccf6293f0268c049f029572c9a5ecbaa&vid=a45ed674ccf6293f0268c049f029572c9a5ecbaa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge